Learn More
Gallium(III)-nitrathydrat, 99.9998 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) nitrate hydrate |
Schmelzpunkt | 110.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9998% |
Strukturformel | Ga(NO3)3·xH2O |
Merck Index | 14, 4350 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
IUPAC-Name | Gallium;trinitrat;hydrat |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0403447 | Analysenzertifikat | 07/12/2023 | 212440050,212440010,212441000,212440250 |
A0456253 | Analysenzertifikat | 12/09/2023 | 212440050,212440010,212441000,212440250 |
A0449096 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 212440050,212440010,212441000,212440250 |
A0398459 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 212440050,212440010,212441000,212440250 |
A0436346 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 212440050,212440010,212441000,212440250 |
Sicherheit und Handhabung
- Gallium(III) nitrate hydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.