Learn More
Gadolinium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13572-98-0 | GdI3 | 537.96 g/mol
150.00 CHF - 531.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13572-98-0
Summenformel GdI3
Molekulargewicht (g/mol) 537.96
MDL-Nummer MFCD00016114
InChI-Schlüssel IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Gadolinium(3+) Triiodid
SMILES [I-].[I-].[I-].[Gd+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11338607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035735.03
1 g
150.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11328607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035735.06
5 g
531.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as a compound in semiconductors and other high purity applications, for contrast imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-997-6
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gadolinium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals