Learn More
Gadolinium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328607
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328607
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11328607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035735.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13572-98-0 | GdI3 | 537.96 g/mol
It is used as a compound in semiconductors and other high purity applications, for contrast imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13572-98-0
Summenformel GdI3
Molekulargewicht (g/mol) 537.96
MDL-Nummer MFCD00016114
InChI-Schlüssel IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Gadolinium(3+) Triiodid
SMILES [I-].[I-].[I-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) iodide
Schmelzpunkt 926°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 537.96
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Name des Produkts
Gadolinium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >