Learn More
Gadolinium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338607
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338607
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11338607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035735.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13572-98-0 | GdI3 | 537.96 g/mol
It is used as a compound in semiconductors and other high purity applications, for contrast imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13572-98-0
Summenformel GdI3
Molekulargewicht (g/mol) 537.96
MDL-Nummer MFCD00016114
InChI-Schlüssel IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Gadolinium(3+) Triiodid
SMILES [I-].[I-].[I-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) iodide
Schmelzpunkt 926°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 537.96
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR20L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number035735.06,035735.03
ChargennummerP11L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number035735.06,035735.03
ChargennummerW06K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number035735.06,035735.03
ChargennummerM20I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number035735.06,035735.03
ChargennummerU16H001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035735.06,035735.03
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gadolinium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >