Learn More
Furo-[3,2-b]-pyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15407347
Zum Warenkorb hinzufügen
Furo-[3,2-b]-pyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407347
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15407347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34400.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112372-14-2
Summenformel C8H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
MDL-Nummer MFCD11588128
InChI-Schlüssel VHRCHODSRLMXFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, acmc-20mg3q, 2-carboxyfuro 3,2-b pyridine
PubChem CID 13803071
IUPAC-Name Furo[3,2-b]Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Formelmasse 163.13
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10181314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberH34400.03,H34400.MD,H34400.06
Chargennummer10181314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH34400.03,H34400.MD,H34400.06
Chargennummer10170074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH34400.03,H34400.MD,H34400.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Name des Produkts
Furo-[3,2-b]-pyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >