Learn More
Carbolite™ Ofen mit Ummantelung für Temperaturhomogenität
11800.00 CHF - 48595.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp 301 PID Regler
Typ Ofen
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Temperatur (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Temperatur (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12183300
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Carbolite™
RHF1615-230SN+&02-301
15 L 1600 °C 305 x 220 x 220 mm
48595.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10704923
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Carbolite™
CWF1223-230SN+&02-301
23 L 1200 °C 400 x 245 x 235 mm
15170.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12953741
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Carbolite™
CWF1323-230SN+&02-301
23 L 1300 °C 400 x 245 x 235 mm
17350.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12933741
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Carbolite™
CWF1305-230SN+&02-301
5 L 1300 °C 250 x 140 x 135 mm
11800.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Kernstück des modernen Designs dieser Standard-Laboröfen sind die einzigartigen Heizelemente - eines an jeder Seite der Ofenkammer. Jedes Element besteht aus einer Aluminiumoxid-Trägerplatte mit eingefrästen Rillen zur Aufnahme der Heizspiralen. Die unterschiedliche Wicklungsdichte sorgt für eine optimale Temperaturverteilung. Stabile Schamottesteine um die Kammeröffnung und eine abriebfeste keramische Bodenplatte, verbunden mit der dahinterliegenden Faserisolierung, machen den Ofen robust für den Alltagsgebrauch bei gleichzeitig optimaler Isolierung und niedrigem Stromverbrauch. Diese Allround-Öfen sind auch sehr gut für Veraschungen geeignet. Alle Öfen sind mit einem digitalen PID-Regler ausgestattet und auf Wunsch auch mit Programmreglern lieferbar.
Typ: CWF 12/23
Temp. max.: 1200 °C
Leistung: 7,5 kW
Volumen: 23L
B/T/H Innen: 240/400/240mm
B/T/H Aussen: 505/675/705mm
Specifications
Specifications
301 PID Regler
Ofen
230 V
50/60 Hz
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Carbolite™ Ofen mit Ummantelung für Temperaturhomogenität