Learn More
Carbolite™ Ofen mit Ummantelung für Temperaturhomogenität
Marke:  Carbolite™ CWF1305-230SN+&02-301
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12933741
  • 11800.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kernstück des modernen Designs dieser Standard-Laboröfen sind die einzigartigen Heizelemente - eines an jeder Seite der Ofenkammer. Jedes Element besteht aus einer Aluminiumoxid-Trägerplatte mit eingefrästen Rillen zur Aufnahme der Heizspiralen. Die unterschiedliche Wicklungsdichte sorgt für eine optimale Temperaturverteilung. Stabile Schamottesteine um die Kammeröffnung und eine abriebfeste keramische Bodenplatte, verbunden mit der dahinterliegenden Faserisolierung, machen den Ofen robust für den Alltagsgebrauch bei gleichzeitig optimaler Isolierung und niedrigem Stromverbrauch. Diese Allround-Öfen sind auch sehr gut für Veraschungen geeignet. Alle Öfen sind mit einem digitalen PID-Regler ausgestattet und auf Wunsch auch mit Programmreglern lieferbar.
Typ: CWF 12/23
Temp. max.: 1200 °C
Leistung: 7,5 kW
Volumen: 23L
B/T/H Innen: 240/400/240mm
B/T/H Aussen: 505/675/705mm
Spezifikation
Spezifikation
301 PID Regler
1300 °C
250 x 140 x 135 mm
140 mm
135 mm
250 mm
230 V
50/60 Hz
5 L
Ofen
375 mm
585 mm
485 mm
230 V, 50/60 Hz, 2.400 W
2400 w
Zertifikate
Zubehör anzeigen
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Carbolite™ Ofen mit Ummantelung für Temperaturhomogenität > Fassungsvermögen:5 l; Temperatur max.:Gehäuse 1300C