Learn More
Invitrogen™ RNaseZap™ Lösung zur RNase-Dekontaminierung
Dekontaminationsmittel für Oberflächen, das RNasen bei Kontakt zerstört
Marke:  Invitrogen™ AM9782
778.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12122000
  • 832.00 CHF / 1500 Milliliter
Verfügbar ab: 13-05-2025
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine  Dekontaminationslösung für Oberflächen, die RNasen bei Kontakt zerstört
  • RNaseZap™ Solution wird einfach auf die zu dekontaminierende Fläche aufgesprüht und mit RNase-freiem Wasser abgespült. Merkmale von RNaseZap™ RNase Decontamination Solution:
  • Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
  • Hervorragende Ergebnisse bei der Entfernung hochgradiger RNase-Kontaminationen, wo ähnliche Produkte versagen Nachgewiesen effektiv bei der Entfernung hoher Konzentrationen getrockneter RNase A
  • Ideal für die Reinigung von Arbeitsflächen, Pipettierern und Geräten, die RNase-frei bleiben müssen
  • Bei Raumtemperatur lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lösung zur Oberflächendekontamination
Raumtemperatur
RNase-Kontrollreagenz
Bei Raumtemperatur lagern.
6 x 250 ml
Ambion™, RNaseZap
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2792498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9782,AM9782_LITL18 PROMO
Chargennummer2820138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9782,AM9782_LITL18 PROMO
Chargennummer01285010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9782,AM9782_LITL18 PROMO
Chargennummer2850004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9782,AM9782_LITL18 PROMO
Chargennummer2850834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9782,AM9782_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Invitrogen™ RNaseZap™ Lösung zur RNase-Dekontaminierung > 6 x 250 ml
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.