Learn More
Fullerenpulver, sublimiert, 99.9+ % C{60}, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385027
Zum Warenkorb hinzufügen
Fullerenpulver, sublimiert, 99.9+ % C{60}, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385027
1 g
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11385027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042008.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
The optical absorption properties of C60 match solar spectrum in a way that suggests that C60-based films could be useful for photovoltaic applications. Because of its high electronic affinity it is one of the most common electron acceptor used in donor/acceptor based solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Summenformel C60
Molekulargewicht (g/mol) 720.66
MDL-Nummer MFCD00151408
InChI-Schlüssel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Namenshinweis Sublimed
Farbe Schwarz
Dichte 1.7 g/mL
Siedepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt C60
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Reinheit (%) ≥99.9%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW26I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number042008.03,042008.06,042008.MD,042008.MF
ChargennummerT18I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Catalog Number042008.03,042008.06,042008.MD,042008.MF
ChargennummerJ08U023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042008.03,042008.06,042008.MD,042008.MF
ChargennummerU30H041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042008.03,042008.06,042008.MD,042008.MF
ChargennummerS01B019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042008.03,042008.06,042008.MD,042008.MF
Name des Produkts
Fullerenpulver, sublimiert, 99.9+ % C{60}, Thermo Scientific Chemicals >