Learn More
Fullerenpulver, 99.9+ % C{60}, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11345027
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fullerenpulver, 99.9+ % C{60}, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345027
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11345027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042007.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Summenformel C60
Molekulargewicht (g/mol) 720.66
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Farbe Schwarz
Dichte 1.7 g/mL
Siedepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Prozentgehaltsbereich >99.9% C60
Hinweise zum Prozentgehalt C60
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene. Insoluble in water.
Reinheit (%) ≥99.9%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY11K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number042007.03,042007.MD
ChargennummerY06K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number042007.03,042007.MD
ChargennummerW20D114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog Number042007.03,042007.MD
ChargennummerY29I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number042007.03,042007.MD
ChargennummerF27S020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042007.03,042007.MD
Name des Produkts
Fullerenpulver, 99.9+ % C{60}, Thermo Scientific Chemicals >