Learn More
Fulleren C60, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10574004
Zum Warenkorb hinzufügen
Fulleren C60, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10574004
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10574004
Marke: Thermo Scientific Acros 295010010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Summenformel C60
Molekulargewicht (g/mol) 720.66
MDL-Nummer MFCD00151408
InChI-Schlüssel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene C60
Namenshinweis 99.9%
Farbe Schwarz bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.85% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 1472
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >5mg/mL in toluene
Formelmasse 720.65
Reinheit (%) 99.90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number295010010,295012500
ChargennummerA0461895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog Number295010010,295012500
ChargennummerA0428537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number295010010,295012500
ChargennummerA0451211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number295010010,295012500
ChargennummerA0397077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number295010010,295012500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fullerene C60
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Fulleren C60, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >