Learn More
Tocris Bioscience™ FTY 720
Potent S1P receptor agonist; also immunosuppressant
159.00 CHF - 588.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Agonist
Zielproteine Sphingosine-1-phosphate Receptor
CAS 162359-56-0
Summenformel C19H33NO2.HCl
Formelmasse 343.93g/mol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18792168
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
6176/10
10 mg
159.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18761508
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
6176/50
50 mg
588.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
S1P receptor agonist; undergoes phosphorylation by sphingosine kinase 2, which then binds S1P1,3,4 and 5 receptors (EC50 values are 0.3 - 0.6 nM for S1P1, 4 and 5 and ∽3 nM for S1P3). Immunosuppresant; sequesters lymphocytes in lymph nodes, reducing autoimmune response. Suppresses the development of EAE (an in vivo model of MS). Orally bioavailable and blood-brain barrier permeable.
Spezifikation
Spezifikation
Agonist
162359-56-0
343.93g/mol
Store at -20°C
Sphingosine-1-phosphate Receptor
C19H33NO2.HCl
Fingolimod, Gilenya
Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ FTY 720