missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ FTY 720
Potent S1P receptor agonist; also immunosuppressant
Marke: Tocris Bioscience™ 6176/50
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FTY 720 is an S1P receptor agonist; undergoes phosphorylation by sphingosine kinase 2, which then binds S1P1,3,4 and 5 receptors (EC50 values are 0.3 - 0.6 nM for S1P1, 4 and 5 and ∼3 nM for S1P3). Immunosuppressant; sequesters lymphocytes in lymph nodes, reducing autoimmune response. Suppresses the development of EAE (an in vivo model of MS). Orally bioavailable and blood-brain barrier permeable.Spezifikation
Agonist | |
162359-56-0 | |
343.93g/mol | |
Store at -20°C | |
50 mg |
Sphingosine-1-phosphate Receptor | |
C19H33NO2.HCl | |
Fingolimod, Gilenya | |
Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur