Learn More
Labconco FreeZone 18L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a full size tray dryer.
29120.00 CHF - 67340.00 CHF
Spezifikation
Typ | Console Freeze Dryer |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 18 L |
Temperaturbereich (metrisch) | -50 °C |
Steckertyp | All except North America |
Spannung | 230 V |
Produktcode | Marke | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17940140
|
Labconco
701811090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Stoppering Tray Dryer |
29120.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17950140
|
Labconco
701811190 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Console |
30680.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17910170
|
Labconco
701811290 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber, Console Dryer |
33350.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17970140
|
Labconco
701812090 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Console |
30775.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17920170
|
Labconco
701812190 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve |
32320.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17920190
|
Labconco
701812290 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Mini Chamber |
35000.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17941040
|
Labconco
701821090 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Console Dryer |
64140.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17901060
|
Labconco
701821190 |
Stainless Steel Coil and Collector Chamber | Dryer, Purge Valve |
65705.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17961050
|
Labconco
701822090 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Stoppering Tray Dryer |
65800.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17991050
|
Labconco
701822190 |
PTFE Coil and Collector Chamber | Purge Valve, Stoppering Tray Dryer |
67340.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Stainless steel or PTFE coil holds 18 liters of ice before defrosting.
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Includes a stoppering tray dryer with heated and cooled shelves, vacuum release valve control, stoppering knob and more.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Console Freeze Dryer | |
-50 °C | |
230 V |
18 L | |
All except North America |