Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
115.00 CHF - 124.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU, 2015/863 |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Kassette (Band) |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17861799
|
Brady™
170893 |
0,375 x 1 in. |
124.00 CHF
240 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17871799
|
Brady™
170896 |
1,9 x 1 in. |
115.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal für den Einsatz in Laboren auf gekrümmten Oberflächen, wie Probenröhrchen, Ampullen, Halmen und Pipetten
- Beständig - widerstandsfähig gegen Chemikalien, Abrieb und extreme Temperaturen sowie Aufbewahrung in Flüssigstickstoff
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
2011/65/EU, 2015/863 | |
Schwarz auf Weiß | |
Kassette (Band) | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
-196°C | |
-196°C to 110°C | |
0.081 mm | |
25.40 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
-320 °F bis +230 °F | |
0,0032 in. | |
1 in. |