Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170893
106.97 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal für den Einsatz in Laboren auf gekrümmten Oberflächen, wie Probenröhrchen, Ampullen, Halmen und Pipetten
- Beständig - widerstandsfähig gegen Chemikalien, Abrieb und extreme Temperaturen sowie Aufbewahrung in Flüssigstickstoff
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
M5-118-492 | |
Schwarz auf Weiß | |
Kassette (Band) | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51, BMP53, M511 | |
240 Pk. | |
0,0032 in. | |
0,375 x 1 in. | |
1 in. |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
Laborbeschriftung | |
Zweites Etikett | |
-320 °F bis +230 °F | |
0.081 mm | |
0,375 in. | |
25.40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester > Dimensions (LxW): 0.375 x 1 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur