Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle gasdichte Spritzen mit fester Kanüle für GC-Geräte
Gasdichte Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Versiegelung sorgt, eine manuelle, genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Marke:  Thermo Scientific™ 365G2321
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13436866
  • 163.19 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gasdichte Thermo Scientific™ Handspritzen mit fester Kanüle für Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit. Sie werden für die manuelle Probeninjektion in das Gaschromatographie(GC)-Gerät verwendet und bieten Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, die Ihnen Vertrauen in analytische Ergebnisse gibt. Diese Spritzen verfügen über eine feste Kanüle und einen Kolben, der eine dichte Abdichtung mit dem Zylinder gewährleistet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen und Typen. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
Durability
The enhanced design of the syringes delivers:
  • Improved solvent resistance
  • Greater temperature range
  • Increased operational smoothness
  • Longer lifetime and improved cycle life
Clarity
Syringes are provided with a clear, easy-to-read black scale, which aids in consistent delivery of samples for manual syringes and easy identification of installed autosampler syringes.
Accuracy
The enhanced design of the syringe has eliminated areas where the sample can become trapped and potentially cause carryover:
  • Closer fit between the plunger tip and PTFE insert at the zero position
  • Tighter fit between PTFE insert and glass barrel
  • Improved fixed needle attachment
In addition, the reduction in adhesive from the fluid path enhances durability and reduces the risk of sample interaction with the adhesive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 μL FN GT, 26s G, 85 mm
85 mm
Je
85 mm
TriPlus RSH Autosampler
26s G
GC-Autosampler-Spritze
50 μl
Konus
Ja
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.