Learn More
Brady™ M710 Polyester-Etiketten für Autoklaven und Kryoproben
M710 Etikettendrucker - FreezerBondz Etiketten
Marke:  Brady™ 311984
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17828094
  • 56.55 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C eine gute Leistung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Brady™ M710 Polyester-Etiketten für Autoklaven und Kryoproben > FreezerBondz Label Printer Labels; Certifications/Compliance: ASTM D 1000; Dimensions (LxW): 25.4 x 25.4 mm; Shape: Square; Thickness (Metric): 0.081 mm