Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Polyester-Kryo-Etiketten mit matter Oberfläche
Kennzeichnen Sie flache Gegenstände in Laboren für die Lagerung in Flüssigstickstoff oder Gefrierschränken sicher mit dem beständigen B-490 Polyester-Etikettenmaterial. Das Material kann mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker ganz einfach fast überall gedruckt werden.
73.20 CHF - 88.97 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Ausgestanzt |
Produkttyp | Labels |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17821749
|
Brady™
170889 |
0,375 x 1,25 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 |
88.97 CHF
360 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17980730
|
Brady™
170776 |
0,6 x 1,8 in. | BMP41, BMP51, M511 |
73.20 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17821779
|
Brady™
170888 |
1 x 1,75 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 |
88.97 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17960730
|
Brady™
170775 |
1,65 x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
78.68 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17861719
|
Brady™
170890 |
38.10 mm (W) x 55.88 mm (H) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
81.80 CHF
140 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17841799
|
Brady™
170891 |
3,75 x 1,5 in. | BMP51;BMP53;M511;M510 |
73.20 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - zur Verwendung in Laboren auf Ampullen, Zentrifugen- und Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern aus Glas und Polypropylen vorgesehen
- Beständig - widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, extreme Temperaturen und Lagerung in Flüssigstickstoff, verwischt nicht
- Selbstklebend - dauerhafter Acrylklebstoff zur Verwendung auf flachen gefrorenen Oberflächen oder zum Umwickeln von Ampullen und Röhrchen mit einer Überlappung von 31 mm
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoclavable | |
Matt | |
Labels |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
0,5 in. |