Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Polyester-Kryo-Etiketten mit matter Oberfläche
Kennzeichnen Sie flache Gegenstände in Laboren für die Lagerung in Flüssigstickstoff oder Gefrierschränken sicher mit dem beständigen B-490 Polyester-Etikettenmaterial. Das Material kann mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker ganz einfach fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170888
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17821779
  • 90.75 CHF / 180 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Speziell entwickelt - zur Verwendung in Laboren auf Ampullen, Zentrifugen- und Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern aus Glas und Polypropylen vorgesehen
  • Beständig - widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, extreme Temperaturen und Lagerung in Flüssigstickstoff, verwischt nicht
  • Selbstklebend - dauerhafter Acrylklebstoff zur Verwendung auf flachen gefrorenen Oberflächen oder zum Umwickeln von Ampullen und Röhrchen mit einer Überlappung von 31 mm
  • Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz™ Polyester-Kryo-Etiketten mit matter Oberfläche > Dimensions: 44.45 mm x 25.40 mm; Printer Compatibility: BMP51;BMP53;M511;M510; Color: Black on White