Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Polyester-Kryo-Etiketten mit matter Oberfläche
Kennzeichnen Sie flache Gegenstände in Laboren für die Lagerung in Flüssigstickstoff oder Gefrierschränken sicher mit dem beständigen B-490 Polyester-Etikettenmaterial. Das Material kann mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker ganz einfach fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170776
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell entwickelt - zur Verwendung in Laboren auf Ampullen, Zentrifugen- und Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern aus Glas und Polypropylen vorgesehen
- Beständig - widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, extreme Temperaturen und Lagerung in Flüssigstickstoff, verwischt nicht
- Selbstklebend - dauerhafter Acrylklebstoff zur Verwendung auf flachen gefrorenen Oberflächen oder zum Umwickeln von Ampullen und Röhrchen mit einer Überlappung von 31 mm
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoclavable | |
Dauerhaftes Acryl | |
Ausgestanzt | |
Labels | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-320 °F bis +266 °F | |
0,6 x 1,8 in. | |
1.8 in. | |
0,5 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Schwarz auf Weiß | |
Polyester | |
Laboratory Labeling | |
180 Etiketten/Kartusche | |
0.0026 in. | |
0,6 in. | |
4.6 cm | |
M4-126-490 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz™ Polyester-Kryo-Etiketten mit matter Oberfläche > Dimensions (LxW): 0.6 x 1.8 in.; For Use With (Equipment): BMP41, BMP51, M511
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur