Learn More
Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10796341
Zum Warenkorb hinzufügen
Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796341
2.5 l, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 ml
250mL
1L
2.5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10796341
Marke: Thermo Scientific Acros 147930025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, COLLO Büglatt, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglattMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ameisensäure
Prozentgehaltsbereich 98+ %
Strukturformel HCO2H
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Merck Index 15, 4269
Formelmasse 46.02
Reinheit (%) ≥ 98.0 %
Güte Rein
Dichte 1.2200 g/ml
Menge 2.5 l
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3701 bis 1.3721 (20 °C, 589 nm)
Dampfdruck Dampfdruck: 44 mbar bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
ChargennummerB0541429A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
ChargennummerB0539961A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
ChargennummerB0539389A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
ChargennummerA0438424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number147932500,147930025,147930100,147930010,147930250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    12
    Stunden
    20
    Minuten
    48
    Sekunden
    33
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ameisensäure, 98+%, rein, Thermo Scientific Chemicals >