Learn More
Ameisensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Formic acid is principally used as a preservative antibacterial agent in livestock feed, in dying textiles, tanning leather and electroplating. In the poultry industry, it is sometimes added with feed to kill E. coli bacteria. It acts as a reducing agent for the catalytic reduction of nitrate in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ameisensäure wird hauptsächlich als Konservierungsmittel gegen Bakterien in Tierfutter, bei der Färbung von Textilien, beim Gerben von Leder und in der Galvanik verwendet. In der Geflügelindustrie wird sie manchmal zum Futter hinzugefügt, um E. coli-Bakterien zu töten. Sie dient als Reduktionsmittel für die katalytische Reduktion von Nitrat in Wasser.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Teilweise mischbar mit Toluol, Xylol und Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. An einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formic acid |
Schmelzpunkt | 7°C to 9°C |
Siedepunkt | 100°C to 101°C |
Strukturformel | HCOOH |
UN-Nummer | UN1779 |
Merck Index | 144241 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. Partially miscible with toluene,xylene and benzene. |
Formelmasse | 46.03 |
Reinheit (%) | 97% |
Dichte | 1.22 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X28H072 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | A13285.0E,A13285.36,A13285.0C |
10252662 | Analysenzertifikat | 05/10/2024 | A13285.0E,A13285.0C,A13285.36 |
W24K035 | Analysenzertifikat | 05/10/2024 | A13285.0E,A13285.0C,A13285.36 |
10249443 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A13285.0E,A13285.0C,A13285.36 |
10224210 | Analysenzertifikat | 06/07/2023 | A13285.0E,A13285.0C,A13285.36,A13285 |
Sicherheit und Handhabung
- Formic acid, 97%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Formic acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%