Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Kapillarröhrchen mit zwei offenen Enden eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungsbereiche.
Marke: Hirschmann™ 9201310
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beide Enden offen
- In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
0.95 mm | |
Beide Enden offen | |
Kapillarröhrchen |
1.35 mm | |
100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen > Länge: 100 mm; Außendurchmesser: 1.35 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur