Learn More
Fomblin YR-1800, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338496
Zum Warenkorb hinzufügen
Fomblin YR-1800, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338496
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11338496
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17548.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
It is used in applications include pump and compressor cleaning, degreasing, dewatering, vapor blanketing, flash point reduction, and trace residue elimination. It acts as a diluent in the application of more viscous PFPE fluids and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69991-67-9
Summenformel C3F6
Molekulargewicht (g/mol) 150.023
MDL-Nummer MFCD01323324
InChI-Schlüssel HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoropropylene, hexafluoropropene, perfluoropropene, perfluoropropylene, propene, hexafluoro, perfluoro-1-propene, propylene, hexafluoro, hexfluoropropylene, 1-propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8302
IUPAC-Name 1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-en
SMILES C(=C(F)F)(C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fomblin YR-1800
Dichte 1.92
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Menge 25 g
Brechungsindex 1.304
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL17548.14,L17548.06
Chargennummer10241419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2022 Catalog NumberL17548.14,L17548.06
Chargennummer10177109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL17548.14,L17548.06
ChargennummerUSLY000188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL17548.14,L17548.06
Chargennummer10173109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL17548.14,L17548.06
Name des Produkts
Fomblin YR-1800, Thermo Scientific Chemicals >