Beschreibung
It is used in applications include pump and compressor cleaning, degreasing, dewatering, vapor blanketing, flash point reduction, and trace residue elimination. It acts as a diluent in the application of more viscous PFPE fluids and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fomblin YR-1800 |
Dichte | 1.92 |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix in water. |
Menge | 5 g |
Brechungsindex | 1.304 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251602 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L17548.14,L17548.06 |
10241419 | Analysenzertifikat | 21/06/2022 | L17548.14,L17548.06 |
10177109 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L17548.14,L17548.06 |
USLY000188 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L17548.14,L17548.06 |
10173109 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L17548.14,L17548.06 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%