Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
2410.00 CHF - 3220.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Material | SMS |
Größe | L |
Sterilität | Steril |
Abmessungen (L x B) | 7 x 4 in. |
Produktcode | Marke | Fastening Type | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fastening Type | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17715299
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-1461AD |
Binder | Grün |
2410.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17725299
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-1461DEL2 |
Kopfband | Blau |
2950.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17735299
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-1461DEL2AD |
Kopfband | Grün |
3220.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17745299
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-1461ELAD |
Ohrschlaufen | Grün |
2785.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Sterile cleanroom face masks
- Certificates of Irradiation and Conformance with each shipment
- Fastening Types: Earloops, Ties, or Headband
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
L | |
7 x 4 in. | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Ja | |
18 cm | |
4 in. |
SMS | |
Steril | |
Plissiert, S-1461 | |
Ja | |
7 in. | |
500/Karton | |
10 cm |