Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
Marke: Keystone Cleanroom Products S-1461AD
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile Gesichtsmasken für Reinräume
- Bestrahlungsbescheinigung und Konformität mit jeder Lieferung
- Befestigungsarten: Ohrbügel, Bänder oder Kopfbügel
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Binder | |
L | |
7 x 4 in. | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Ja | |
18 cm | |
4 in. |
Grün | |
SMS | |
Steril | |
Plissiert, S-1461 | |
Ja | |
7 in. | |
500/Karton | |
10 cm |