Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
Marke:  Keystone Cleanroom Products S-1461DEL2AD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17735299
  • 3220.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sterile Gesichtsmasken für Reinräume
  • Bestrahlungsbescheinigung und Konformität mit jeder Lieferung
  • Befestigungsarten: Ohrbügel, Bänder oder Kopfbügel
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Kopfband
L
7 x 4 in.
Klasse 100 (ISO 5)
Ja
18 cm
4 in.
Grün
SMS
Steril
Plissiert, S-1461
Ja
7 in.
500/Karton
10 cm