Learn More
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen
Als praktische Alternative zum Verschließen steriler Medienflaschen und -fläschchen anstelle von Stopfen aus Baumwolle.
10.47 CHF - 37.44 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Schaumstoff |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologie |
Länge (metrisch) | 50mm |
Menge | 100/Pckg. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11512563
|
Fisherbrand™
PFS/38X50 |
38 mm | 38 x 50mm |
24.96 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11522563
|
Fisherbrand™
PFS/50X50 |
50 mm | 50 x 50mm |
37.44 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11502563
|
Fisherbrand™
PFS/25X50 |
25mm | 25 x 50 mm |
18.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10214534
|
Fisherbrand™
PFS/25X51 |
25mm | 25 x 50 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Verwendet für mikrobiologische Anwendungen
- Während der Lagerung von Medien sollten die Stopfen vorzugsweise mit Aluminiumfolie abgedeckt werden, um eine Staubkontamination beim Entfernen zu vermeiden
- Nach der weiteren Verwendung nach dem Autoklavieren tritt eine Schrumpfung ein, die jedoch von der Anwendung abhängt
- Damit der Luftstrom in den Medienbehälter nicht behindert wird, ist darauf zu achten, dass die Stopfen beim Anbringen nicht geknickt werden
Spezifikation
Weiß | |
Mikrobiologie | |
100/Pckg. |
Schaumstoff | |
50mm |