Learn More
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen
Als praktische Alternative zum Verschließen steriler Medienflaschen und -fläschchen anstelle von Stopfen aus Baumwolle.
Marke:  Fisherbrand™ PFS/25X51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10214534
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für mikrobiologische Anwendungen
  • Bei der Lagerung von Medien sollten die Stopfen mit Aluminiumfolie abgedeckt werden, um eine Staubkontamination beim Entfernen zu vermeiden
  • Bei fortgesetztem Gebrauch nach dem Autoklavieren kommt es zu einer Schrumpfung, die jedoch ausschließlich von der Anwendung abhängt.
  • Um die Möglichkeit auszuschließen, dass der Luftstrom in den Medienbehälter behindert wird, sollten Sie darauf achten, dass die Stopfen bei der Montage nicht geknickt werden.
Spezifikation
Spezifikation
25mm
50mm
25 x 50 mm
Schaumstoff
Mikrobiologie
100/Pckg.
Weiß
Stopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen > Größe: 25 x 50mm