Learn More
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen
Als praktische Alternative zum Verschließen steriler Medienflaschen und -fläschchen anstelle von Stopfen aus Baumwolle.
Marke:  Fisherbrand™ PFS/50X50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11522563
  • 37.44 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für mikrobiologische Anwendungen
  • Bei der Lagerung von Medien sollten die Stopfen mit Aluminiumfolie abgedeckt werden, um eine Staubkontamination beim Entfernen zu vermeiden
  • Bei fortgesetztem Gebrauch nach dem Autoklavieren kommt es zu einer Schrumpfung, die jedoch ausschließlich von der Anwendung abhängt.
  • Um die Möglichkeit auszuschließen, dass der Luftstrom in den Medienbehälter behindert wird, sollten Sie darauf achten, dass die Stopfen bei der Montage nicht geknickt werden.
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
50mm
50 x 50mm
Schaumstoff
Mikrobiologie
100/Pckg.
Weiß
Stopfen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schaumstoff-Stopfen > Außendurchmesser: 50 mm