Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kolonnenkopf m. PTFE-Ventil, Termom.-St. NS14/23, Einbaul. 55mm, Kol./Vorl. NS14/23
Hergestellt aus DURAN™ Schläuchen. Lenz Laborglasinstrumente™ Säulenkopf mit Ventil-Absperrhahn hat ein PTFE für einfache und genaue Einstellung und Schliffverbindung NS 14/23 für Thermometer mit einer Verbindungslänge von 55 mm.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05170111
Artikelnummer. 10274481
  • 1460.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit PTFE-Ventil
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
NS 14/23
DURAN Schläuche
PTFE-Ventil
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Kolonnenkopf m. PTFE-Ventil, Termom.-St. NS14/23, Einbaul. 55mm, Kol./Vorl. NS14/23 >