Learn More
3M™ Grobes rutschhemmendes Klebeband
Coarse Anti-Slip Tape
Marke:  3M™ 7000145703
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17297780
  • 835.00 CHF / 6 Rollen
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rutschhemmendes Klebeband für extrem beanspruchte bis stark begangene Fußbodenbereiche
  • Besonders große Schleifpartikel verhindern Verstopfen bei schlammigen oder öligen Bedingungen
  • Lackierbar ohne Verlust der Reibungseigenschaften
  • Geeignet für den Einsatz in Land- und Forstwirtschaft, Straßenbau, Bauwesen, LKW, Traktoren, Baufahrzeugen, Kranen und Baumaschinen
  • Hoch leistungsfähiger Klebstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 m
1/Karton
100 mm
Schwarz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
3M™ Grobes rutschhemmendes Klebeband > 100 mm