Learn More
Sperian™ Flex Seal Schutzbrille aus Polycarbonat
Passend für eine Vielzahl von Arbeitern und kann über verschreibungspflichtigen Brillen und mit Atemschutzhalbmasken getragen werden. Belüftete Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Sicherheitsbrillen bieten einen sportlichen Stil für eine erhöhte Akzeptanz beim Träger.
18.00 CHF - 412.00 CHF
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Kopfgurtmaterial | Neopren |
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11816980
|
Sperian™
1011381 |
Beschlagfrei |
65.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11807080
|
Sperian™
1006194 |
Beschlagfrei |
412.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12334749
|
Sperian™
1006194 |
Beschlagfrei |
18.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 180 °-Sichtfeld für verzerrungsfreies peripheres Sehen
- Das verdrehbare Gurtbefestigungssystem erleichtert die Verwendung mit Helmen.
- Konform mit Spritzschutzstests
- Indirekte Belüftung gegen Überhitzung
- Klare Polycarbonat-Gläser mit Antifog-Beschichtung
Spezifikation
Beschlagfrei | |
Durchsichtig | |
Neopren | |
Polycarbonat |
ISO 9001/2000 | |
Schutzbrillen | |
Indirekt |