Learn More
Sperian™ Flex Seal Schutzbrille aus Polycarbonat
Passend für eine Vielzahl von Arbeitern und kann über verschreibungspflichtigen Brillen und mit Atemschutzhalbmasken getragen werden. Belüftete Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Sicherheitsbrillen bieten einen sportlichen Stil für eine erhöhte Akzeptanz beim Träger.
Marke:  Sperian™ 1006194
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11807080
  • 412.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
  • 180 °-Sichtfeld für verzerrungsfreies peripheres Sehen
  • Das verdrehbare Gurtbefestigungssystem erleichtert die Verwendung mit Helmen.
  • Konform mit Spritzschutzstests
  • Indirekte Belüftung gegen Überhitzung
  • Klare Polycarbonat-Gläser mit Antifog-Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001/2000
Transparent
Besteht einen Aufprall bei 120 m/s
10/Packung
Polycarbonat
Beschlagfrei
Schutzbrille
Neopren
Indirekt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Flex Seal Schutzbrille aus Polycarbonat > Linsenbeschichtung: Beschlagfrei