Learn More
Sperian™ Flex Seal Schutzbrille aus Polycarbonat
Passend für eine Vielzahl von Arbeitern und kann über verschreibungspflichtigen Brillen und mit Atemschutzhalbmasken getragen werden. Belüftete Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Sicherheitsbrillen bieten einen sportlichen Stil für eine erhöhte Akzeptanz beim Träger.
Marke: Sperian™ 1011381
Beschreibung
- 180 °-Sichtfeld für verzerrungsfreies peripheres Sehen
- Das verdrehbare Gurtbefestigungssystem erleichtert die Verwendung mit Helmen.
- Konform mit Spritzschutzstests
- Indirekte Belüftung gegen Überhitzung
- Klare Polycarbonat-Gläser mit Antifog-Beschichtung
Spezifikation
ISO 9001/2000 | |
Durchsichtig | |
Automobilindustrie, Bauwesen, Chemie | |
Neopren | |
Indirekt | |
Flüssigsilikon |
Beschlagfrei | |
Schutzbrillen | |
Blau | |
Je 1 | |
Polycarbonat | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Flex Seal Schutzbrille aus Polycarbonat > Linsenbeschichtung: FogBan
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur