Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ kostengünstige Chromatographiesäulen
FLEX-COLUMNS™ sind kostengünstig und einfach zu bedienen. Kurze Säulen werden in der Regel für die Ionenaustauschchromatographie, die Probenentsalzung und Halb-Einweganwendungen verwendet. Lange Säulen eignen sich ideal für die Gelfiltration und Adsorptionschromatographie.
Marke: DWK Life Sciences 420401-2505
Beschreibung
- Reservoirs aus durchsichtigem Polypropylen und Säulenauslässe fest mit einem Fass aus Borosilikatglas verbunden, mit abnehmbaren Polypropylen-Kappen
- Lagerhalterungen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit einer Porosität von 20 mm in den Säulenausgängen
- Die Schlauchanschlüsse an den Säulen sind Luer-Lock-Stecker
- Vielfältige Adapter, Ventile und Fittings sind als Zubehör für einfache und vielseitige Schlauchverbindungen erhältlich
- Erhältlich in 30 verschiedenen Größen mit Standardinnendurchmessern 0.7, 1.0, 1.5 und 2.5 cm und Längen von4 bis 170 cm
- Der maximale Druck beträgt 1.0 bar (14.7 psi, 1.0 atm, 0.1 MPa)
- Temperaturbereich von 0 bis 50 °C
- Zu sterilisieren mit 2N NaOH oder 100 % Ethanol
- Autoklavieren nicht empfohlen
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
- Hinweis: Endstücke und Lagerhalterungen sind bei FLEX-Säulen NICHT austauschbar
Spezifikation
1 | |
Chromatographiesäule | |
25 ml |