Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder
So lassen sich mit einem Bleistift, Kugelschreiber oder einem Stift mit löslicher Tinte Etiketten erstellen, die auch unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder sind beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen.
Marke:  Bel-Art™ F13486-0075
89.60 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13415246
  • 106.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Bleistifte, Kugelschreiber oder lösungsmittelfeste Tintenmarker, um Etiketten zu erstellen, die unter anspruchsvollen Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papier-Etikettenklebebänder sind beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für die Verwendung bei niedrigen Temperaturen.
  • Haftet an allen sauberen Oberflächen, einschließlich mit PTFE-Fluorpolymerharz beschichteten Materialien
  • Abziehbar, ohne dass klebrige Rückstände zurückbleiben
  • Beschriftungen mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Stiften mit Lösungsmitteltinte bleiben selbst unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar
  • Farbpapiere mit Gummiharzklebemittel sind gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel beständig
  • Widersteht einer Maximaltemperatur von 157 °C (315 °F) für 30 Minuten oder 80 °C (176 °F) für 24 Stunden, kann bis zu -80 °C (-112 °F) verwendet werden
  • Widersteht einem Dampfautoklavierzyklus bei 121 °C (250 °F) und Gammabestrahlung zwischen 13.0 und 45.0 kGy
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Grün
Roll
Single-side Printable
Ultra Reflective Letter Label
Für niedrigtemperaturige Anwendungen geeignet
36.4 m x 19 mm
36.5 m
19 mm
7.62 cm
Naturkautschuk, Harz-
Matte
Papier
Ink Jet
Non-sterile
4/Packung
40 yd. (2,01 m)
0,75 in.
3 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder > 0,75 in. B x 40 yd. L; 3 in. Kern; Grün; 4/Packung