Learn More
Interner Standard für GC/FID, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep 8015B-I
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol | 1515-14-6 | 5000μg/ml |
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol | 920-66-1 | 5000μg/ml |
2-Chloracrylnitril | 920-37-6 | 5000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Internal Standard for GC/FID | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
2-Chloroacrylonitrile; 1,1,1 |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
For US EPA Method 8015B | |
H2O |
Sicherheit und Handhabung
- Internal Standard for GC/FID
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-chloroacrylonitrile
Produkt nur für den Laborgebrauch