Learn More
Fisherbrand™ Gamma-Strahlenschutzschilde mit Flachboden
Feste Strahlungsabschirmung, ideal zum Schutz vor Gammastrahlung.
Marke: Fisherbrand™ CSR-S2OG
Beschreibung
- Gammastrahlung-Abschirmung, fester Winkel von 45 Grad, flache Basis, Abmessungen: 600 x 350 x 300 mm (H x B x T)
- Die klare, verzerrungsfreie Sicht reduziert Lichtbilder und Schatten insbesondere im Sitzen.
- Erhältlich in zwei Größen, mit einer flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch oder einer gewölbten Basis, die bequem über Sicherheitsauffangschalen passt.
- Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm Basis für den Schutz unter dem Tisch
- Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
Spezifikation
Gamma-Schild | |
350 mm | |
600 mm | |
350 mm |