Learn More
SGE™ PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm-Nadel mit konischer Spitze
Die Diamond Spritzentechnologie sorgt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen breiten Temperaturbereich und reibungslosen Betrieb. PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm Nadel mit konischer Spitze für CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200 /800 Autosampler
Marke:  SGE™ 000492
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12684915
  • 151.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Großer Temperaturbereich bis 150 °C
  • Verbesserte Laufruhe
  • Speziell für PAL konzipiert
  • 22 Gauge-Nadeln mit 0.72 mm Außendurchmesser
  • 23 Gauge-Nadeln mit 0.63 mm Außendurchmesser
  • 26 Gauge-Nadeln mit 0.47mm Außendurchmesser
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit  ±1 % (Abgabemenge) (±2 % für 0.5 μl-Spritzen)
  • Konusförmig (auch als Punktart AS für Autosampler bekannt), um Multiinjektions-Anforderungen zu widerstehen und zur Steigerung der Haltbarkeit des Septums bei Verwendung mit einem Autosampler
  • Sofern ein gasdichter Kolben zum Einsatz kommt, besteht dieser aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
23 G
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
0,5 μl
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus und AS3000
0,63 mm
50 mm
0.5BNR-C/T-5/0.63C
Konus
Abnehmbar
Name des Produkts
SGE™ PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm-Nadel mit konischer Spitze > Modell:0.5BNR-C/T-5/0.63C; Für:CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus/AS3000