Learn More
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.10
Membranpumpe für die Dosierung/Messung von Flüssigkeiten. Bietet benetzte Materialkombinationen für optimale chemische Beständigkeit. Manuelle Steuerung von Durchflussrate und Dosiervolumen mithilfe eines LCD-Grafikdisplays.
Marke:  KNF™ 167525/160160
Artikelnummer. 12918074
  • 2935.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
  • Chemisch beständige Membrandosierpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Dosierfunktion (1 ml bis 100 ml)
  • Einstellbare Durchflussrate (1 ml bis 100 ml/min)
  • Trockenlauf
  • Selbstaufbereitend
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Specifications
Specifications
IP65.
PTFE (Pumpenkopf), PTFE-Beschichtung (Membran), FFKM Kalrez (Ventile)
150 mm
80 °C
24 W
6 bar
Standard, manuell
144 mm
93 mm
5 °C
1 bis 100 ml/min
0.9 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.10 > Manuelle Bedienung: S-Version, PTFE (Pumpenkopf)