Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor mit Deckel für Tischzentrifuge
Diese Hochgeschwindigkeitsrotoren eignen sich für molekulare Anwendungen in Röhrchen von 0.2 bis 85 ml. Eppendorf™ Festwinkelrotoren sind kompatibel mit den Zentrifugen 5804, 5804 R, 5810 und 5810 R.
821.27 CHF - 2320.24 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Winkel | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Winkel | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10161151
|
Eppendorf™
5804726006 |
Festwinkelrotor mit aerosoldichtem Deckel | 45° | 30 x 1,5 ml-Becher |
1018.06 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
10344751
|
Eppendorf™
5804727002 |
Festwinkelrotor mit Deckel | 34° | 6 x 85 ml-Becher |
2320.24 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
10798571
|
Eppendorf™
5804715004 |
Festwinkelrotor mit Deckel | 45° | 30 x 1,5 ml-Becher |
821.27 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
- Für 6 × 85 ml-Röhrchen
- Rotordeckel im Lieferumfang enthalten
- Maximale Drehzahl: 18,500 × g (12,000 U/min) in Zentrifuge 5810 R oder 15,500 × g (11,000 U/min) in 5804/5804 R/5810
- Geringes Rotorgewicht (3.2 kg) für eine einfache Handhabung
- Bohrloch mit einem Winkel von 34° verringert Pelletstreifen an der Röhrchenwand
- Eloxiertes Aluminium für hohe chemische Beständigkeit
- Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Aluminium |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Festwinkelrotor mit Deckel für Tischzentrifuge