Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor mit Deckel für Tischzentrifuge
Diese Hochgeschwindigkeitsrotoren eignen sich für molekulare Anwendungen in Röhrchen von 0.2 bis 85 ml. Eppendorf™ Festwinkelrotoren sind kompatibel mit den Zentrifugen 5804, 5804 R, 5810 und 5810 R.
Marke: Eppendorf™ 5804715004
818.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für 6 × 85 ml-Röhrchen
- Rotordeckel im Lieferumfang enthalten
- Maximale Drehzahl: 18,500 × g (12,000 U/min) in Zentrifuge 5810 R oder 15,500 × g (11,000 U/min) in 5804/5804 R/5810
- Geringes Rotorgewicht (3.2 kg) für eine einfache Handhabung
- Bohrloch mit einem Winkel von 34° verringert Pelletstreifen an der Röhrchenwand
- Eloxiertes Aluminium für hohe chemische Beständigkeit
- Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Aluminium | |
20.800 × g | |
Gehäuse F-45-30-11 | |
30 x 1,5 ml-Becher |
Festwinkelrotor mit Deckel | |
14.000 U/min | |
45° | |
30 |