Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor mit Deckel für Tischzentrifuge
Diese Hochgeschwindigkeitsrotoren eignen sich für molekulare Anwendungen in Röhrchen von 0.2 bis 85 ml. Eppendorf™ Festwinkelrotoren sind kompatibel mit den Zentrifugen 5804, 5804 R, 5810 und 5810 R.
Marke:  Eppendorf™ 5804726006
891.70 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10161151
  • 1018.06 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für 6 × 85 ml-Röhrchen
  • Rotordeckel im Lieferumfang enthalten
  • Maximale Drehzahl: 18,500 × g (12,000 U/min) in Zentrifuge 5810 R oder 15,500 × g (11,000 U/min) in 5804/5804 R/5810 
  • Geringes Rotorgewicht (3.2 kg) für eine einfache Handhabung
  • Bohrloch mit einem Winkel von 34° verringert Pelletstreifen an der Röhrchenwand
  • Eloxiertes Aluminium für hohe chemische Beständigkeit
  • Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
20.800 × g
Gehäuse FA-45-30-11
30 x 1,5 ml-Becher
Festwinkelrotor mit aerosoldichtem Deckel
14.000 U/min
45°
30
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Festwinkelrotor mit Deckel für Tischzentrifuge > Winkel:45 Grad; im Lieferumfang enthalten:30 x 1,5 ml-Becher; zur Verwendung mit:FA-45-30-11; max. RZB:20.800 x g; Drehzahl:Gehäuse 14000rpm