Learn More
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Wägeschale und Probenübertragungstrichter in einem.
105.00 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für die Mikroübertragung von Feststoffen und Flüssigkeiten verwendet |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 849 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 454 °C |
Produkttyp | Wägetrichter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Stiel | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Stiel | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17814532
|
Fisherbrand™
14353D |
10,25mm (Außendurchm.); 8,12mm (Innendurchm.) | 25mm |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12719376
|
Fisherbrand™
14353D |
10,25mm (Außendurchm.); 8,12mm (Innendurchm.) | 25mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Wägeschale und Probenübertragungstrichter in einem.
- Borosilicate glass funnels with tapered pouring necks aid microtransfer of solids and liquids
- No rocking or moving while weighing—flat bottom keeps funnel steady while on balance
- Use in temperatures to 454°C (849°F)
Spezifikation
Borosilikatglas | |
849 °F | |
Wägetrichter |
Wird für die Mikroübertragung von Feststoffen und Flüssigkeiten verwendet | |
454 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Weighing Funnels