Learn More
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Wägeschale und Probenübertragungstrichter in einem.
Marke:  Fisherbrand™ 14353D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17814532
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Wägeschale und Probenübertragungstrichter in einem.
  • Borosilikatglastrichter mit konischen Ausgießhälsen unterstützen die Mikroübertragung von Feststoffen und Flüssigkeiten
  • Kein Schaukeln oder Bewegen während des Wägens — der flache Boden hält den Trichter ruhig, während er auf der Waage ist
  • Verwendung bei Temperaturen bis 454 °C (849 °F)
Bestellinformation
Das 5er-Sortimentspaket enthält jeweils eines der folgenden Produkte (Durchmesser x L): 10 x 35 mm, 15 x 40 mm, 20 x 45 mm, 25 x 55 mm und 32 x 68 mm
Spezifikation
Spezifikation
25mm
Borosilikatglas
Wird für die Mikroübertragung von Feststoffen und Flüssigkeiten verwendet
454 °C
10,25mm (Außendurchm.); 8,12mm (Innendurchm.)
55 mm
849 °F
Wägetrichter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Weighing Funnels > Durchm. x L: 25 x 55mm