Learn More
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Wägeschale und Probenübertragungstrichter in einem.
Marke:  Fisherbrand™ 14353D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12719376
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Wägeschale und Probenübertragungstrichter in einem.
  • Borosilikatglastrichter mit konischen Ausgießhälsen unterstützen die Mikroübertragung von Feststoffen und Flüssigkeiten
  • Kein Schaukeln oder Bewegen während des Wägens — der flache Boden hält den Trichter ruhig, während er auf der Waage ist
  • Verwendung bei Temperaturen bis 454 °C (849 °F)
Bestellinformation
Das 5er-Sortimentspaket enthält jeweils eines der folgenden Produkte (Durchmesser x L): 10 x 35 mm, 15 x 40 mm, 20 x 45 mm, 25 x 55 mm und 32 x 68 mm
Spezifikation
Spezifikation
25mm
Borosilikatglas
Wird für die Mikroübertragung von Feststoffen und Flüssigkeiten verwendet
454 °C
10,25mm (Außendurchm.); 8,12mm (Innendurchm.)
55 mm
849 °F
Wägetrichter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Weighing Funnels > Durchm. x L: 25 x 55mm