Learn More
Fisherbrand™ Universal-Pipettenpumpe
Genaue Titration dank einfacher Einhandbedienung
25.70 CHF - 28.60 CHF
Spezifikation
Material Polyethylen
Typ Pipettierhilfe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15239805
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955110
Grün 10 ml
28.60 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15229805
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955111
Rot 25 ml
25.70 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15209805
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
14955201
Blau 2 ml
25.70 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochwertigem Polyethylen
  • Für Glas- und serologische Pipetten geeignet
  • Optimal für die Seifen- und Säuretitration
  • Deutliche Markierungen erleichtern das Abmessen
  • 10ml-Pipettierer sind mit Markierungen in 0.10 ml-Schritten versehen
  • 25ml-Pipettierer sind mit Markierungen in 0.20 ml-Schritten versehen
  • Mit dem drehbaren Daumenrad kann Flüssigkeit angesaugt oder abgegeben werden
  • Durch das Betätigen des Seitenhebels kann der Gesamtinhalt rasch dispensiert werden
Die 25 ml-Version eignet sich für 10 und 25 ml-Pipetten
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Pipettierhilfe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-Pipettenpumpe